Stampa…
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 171 EUR
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662433
CAS Number: 53091-63-7