2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480448-1G
OR480448-2G
OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA
171
EUR
APOSOR480448-1G
APOSOR480448-2G
APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂S Peso molecolare: 197,254 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02662405 CAS Number: 7292-80-0 |