Stampa…
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480447-1G OR480447-2G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 171 EUR
APOSOR480447-1G APOSOR480447-2G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665360
CAS Number: 299168-49-3