Stampa…
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 171 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662391
CAS Number: 318270-07-4