Stampa…
Isoquinoline-8-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48040-1G OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA 99.2 EUR
APOSOR48040-1G APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699232
CAS Number: 362606-11-9