Stampa…
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480363-1G OR480363-500MG
APOSOR480363-1GEA 621 EUR
APOSOR480363-1G APOSOR480363-500MG
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114468
CAS Number: 7175-34-0