Stampa…
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1030 EUR
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035522
CAS Number: 111628-39-8