Stampa…
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR480289-1G OR480289-250MG OR480289-500MG
APOSOR480289-1GEA 466 EUR
APOSOR480289-1G APOSOR480289-250MG APOSOR480289-500MG
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Formula: C₁₃H₁₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683245
CAS Number: 1375008-15-3