Stampa…
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 861 EUR
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683247
CAS Number: 1379801-31-6