4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 35…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21604745 CAS Number: 68240-43-7 |