Stampa…
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
OR480283-10G OR480283-1G OR480283-5G
APOSOR480283-10GEA 166 EUR
APOSOR480283-10G APOSOR480283-1G APOSOR480283-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂O
Peso molecolare: 98,103 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21604051
CAS Number: 52867-35-3