Stampa…
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 698 EUR
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Formula: C₆H₁₁N₃O
Peso molecolare: 141,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491525
CAS Number: 1328640-82-9