Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
MEthyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 243.097 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17215983 CAS Number: 99070-19-6 |