Stampa…
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 628 EUR
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12973810
CAS Number: 90858-86-9