Stampa…
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 1280 EUR
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198439
CAS Number: 1123169-27-6