Stampa…
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480276-1G OR480276-500MG OR480276-5G
APOSOR480276-1GEA 442 EUR
APOSOR480276-1G APOSOR480276-500MG APOSOR480276-5G
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546919
CAS Number: 30058-79-8