Stampa…
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480275-250MG OR480275-500MG
APOSOR480275-250MGEA 292 EUR
APOSOR480275-250MG APOSOR480275-500MG
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973747
CAS Number: 574007-62-8