Stampa…
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 91.9 EUR
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formula: C₆H₈BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12033480
CAS Number: 1159817-16-9