Stampa…
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480267-1G OR480267-250MG OR480267-500MG
APOSOR480267-1GEA 865 EUR
APOSOR480267-1G APOSOR480267-250MG APOSOR480267-500MG
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₃·ClH
Peso molecolare: 181,617 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110198
CAS Number: 175671-49-5