Stampa…
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480265-1G OR480265-250MG OR480265-5G
APOSOR480265-1GEA 383 EUR
APOSOR480265-1G APOSOR480265-250MG APOSOR480265-5G
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10700050
CAS Number: 780800-85-3