Stampa…
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480256-250MG OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA 757 EUR
APOSOR480256-250MG APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832514
CAS Number: 71845-14-2