Stampa…
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
OR480242-1G OR480242-250MG OR480242-500MG
APOSOR480242-1GEA 373 EUR
APOSOR480242-1G APOSOR480242-250MG APOSOR480242-500MG
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797404
CAS Number: 1079178-22-5