Stampa…
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480240-1G OR480240-250MG
APOSOR480240-1GEA 464 EUR
APOSOR480240-1G APOSOR480240-250MG
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formula: C₁₀H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06661359
CAS Number: 700-91-4