Stampa…
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480235-1G OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA 379 EUR
APOSOR480235-1G APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738689
CAS Number: 885273-42-7