Stampa…
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1,3,4-Oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR480234-1G OR480234-250MG OR480234-500MG OR480234-100MG
APOSOR480234-1GEA 0 EUR
APOSOR480234-1G APOSOR480234-250MG APOSOR480234-500MG APOSOR480234-100MG
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Formula: C₃H₅N₃O·ClH
Peso molecolare: 135,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185270
CAS Number: 1383788-35-9