Stampa…
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480233-1G OR480233-250MG OR480233-5G
APOSOR480233-1GEA 570 EUR
APOSOR480233-1G APOSOR480233-250MG APOSOR480233-5G
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637568
CAS Number: 68164-77-2