5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR480228-1G
OR480228-250MG
OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA
350
EUR
APOSOR480228-1G
APOSOR480228-250MG
APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03761321 CAS Number: 898052-17-0 |