Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR480210-1G
OR480210-250MG
OR480210-500MG
APOSOR480210-1GEA
306
EUR
APOSOR480210-1G
APOSOR480210-250MG
APOSOR480210-500MG
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Peso molecolare: 179.216 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00230534 CAS Number: 140112-97-6 |