Stampa…
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR480202-1G OR480202-500MG OR480202-5G
APOSOR480202-1GEA 29.3 EUR
APOSOR480202-1G APOSOR480202-500MG APOSOR480202-5G
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Formula: C₄H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152132
CAS Number: 6853-87-8