4-Methylmandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydroxy(4-methylphenyl)acetic acid, 4-[Carboxy(hydroxy)methyl]toluene
Formula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00961860 CAS Number: 18584-20-8 |