Stampa…
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR47921-100MG OR47921-1G OR47921-250MG
APOSOR47921-100MGEA 108 EUR
APOSOR47921-100MG APOSOR47921-1G APOSOR47921-250MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₆ClN₃
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09802146
CAS Number: 93824-72-7