Stampa…
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 489 EUR
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,215 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435859
CAS Number: 230618-24-3