Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
OR47898-1G OR47898-5G
APOSOR47898-1GEA 321 EUR
APOSOR47898-1G APOSOR47898-5G
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₅BrClNO
Peso molecolare: 222,467 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606985
CAS Number: 1227599-15-6