Stampa…
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-isonicotinic acid
OR47894-1G OR47894-250MG OR47894-5G
APOSOR47894-1GEA 168 EUR
APOSOR47894-1G APOSOR47894-250MG APOSOR47894-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Peso molecolare: 236,451 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181649
CAS Number: 530156-90-2