Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR47892-1G
OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA
21.9
EUR
APOSOR47892-1G
APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07357261 CAS Number: 63972-18-9 |