Stampa…
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 263 EUR
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09745178
CAS Number: 74192-47-5