Stampa…
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR47860-1G OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA 234 EUR
APOSOR47860-1G APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24039083
CAS Number: 1369820-01-8