Stampa…
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR47858-1G OR47858-250MG
APOSOR47858-1GEA 575 EUR
APOSOR47858-1G APOSOR47858-250MG
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
3-Amino-4-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20640420
CAS Number: 159847-71-9