Stampa…
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 256 EUR
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Peso molecolare: 229,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18917788
CAS Number: 99376-83-7