Stampa…
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47848-1G OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA 122 EUR
APOSOR47848-1G APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formula: C₉H₈BrN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18489694
CAS Number: 259750-15-7