Stampa…
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 575 EUR
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21100011
CAS Number: 1353854-83-7