Stampa…
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 522 EUR
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD32264080
CAS Number: 2387348-39-0