2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR47841-1G
OR47841-250MG
OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA
575
EUR
APOSOR47841-1G
APOSOR47841-250MG
APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formula:
C₉H₁₀BrN Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD21099977 CAS Number: 1353855-67-0 |