Stampa…
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 26.1 EUR
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200407
CAS Number: 13908-47-9