Stampa…
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-chloropicolinate, 3-Bromo-5-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 184 EUR
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698105
CAS Number: 1214362-45-4