Stampa…
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-chloropyridine-3-carboxylate
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 793 EUR
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698098
CAS Number: 78686-80-3