Stampa…
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylpyridine, Methyl 3-bromo-5-methylpicolinate
OR47834-1G OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA 587 EUR
APOSOR47834-1G APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911847
CAS Number: 1228880-68-9