Stampa…
5-Aminobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 78.3 EUR
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₇NS
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115381
CAS Number: 20532-28-9