2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4775-1G
OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA
640
EUR
APOSOR4775-1G
APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Formula:
C₁₄H₂₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06496458 CAS Number: 191478-92-9 |