Stampa…
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR4766-250MG OR4766-1G
APOSOR4766-250MGEA 143 EUR
APOSOR4766-250MG APOSOR4766-1G
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971938
CAS Number: 690632-31-6